Learn More
Sartorius™ Zylindrische Gewichte
Lieferung in hochwertigen Kunststoffgehäusen, die zur Verwendung in Reinräumen geeignet sind.
Marke: Sartorius™ YCW3138-02
143.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Toleranzen entsprechen OIML R111-1
- Nicht magnetisierbar
- Polierte Oberfläche
- Aus speziellem Edelstahl mit einer Dichte von 7,950 kg/m³
Specifications
Zylindrisches Gewicht | |
Gehäuse F1 | |
Kunststoff | |
7,950 kg/m³ |
DAkkS-Kalibrierzertifikat | |
Edelstahl | |
1 g |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius™ Zylindrische Gewichte > 1 g; Klasse F 1
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction