Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
Weiße, 2-lagige Interfold-Handtücher, perfekt für jedes geschäftliche Umfeld, das Wert auf ein professionelles, hochklassiges Image legt. Dank AIRFLEX™
Marke: Kimberly-Clark™ 6778
81.23 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Interfold-Handtücher mit Einzelblattentnahme für reduzierten Verbrauch, längere Befüllungsintervalle und minimale Kosten
- Besonders saugfähig dank AIRFLEX™
Spezifikation
Handtuch | |
31.5 cm | |
21,5 cm | |
Weiß | |
Lebensmittelnahe Bereiche und Waschräume in Büros und Hotels mit einer hochwertigen und luxuriösen Ausführung, für ein schnelles und bequemes Händetrocknen mit weniger Handtüchern dank des großen, starken und besonders saugfähigen Designs, das auch in nassem Zustand nicht reißt | |
2-lagig |
1 .81 ft. | |
1.29 ft. | |
Papier | |
31.5 x 21.5 cm | |
15 Packs x 124 Sheets (1860 Sheets) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kleenex™ > Stärke: 2-lagig; weiß; Abmessungen: (L x B) 31,5 x 21,5 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur