Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 96 standard and PCR formats
Artikelnummer. p-4530021 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
KingFisher Apex
KingFisher Flex
KingFisher Flex und Presto
Nur KingFisher Flex
Nur zur Verwendung mit KingFisher Apex
Menge:
100/Karton
100/Packung
48/Karton
50/Karton
80/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
48 Stück
50 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 16532452
Marke: Thermo Scientific™ 97002560
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Optimieren Sie die Leistung mit Verbrauchsmaterialien, die speziell für den Gebrauch mit KingFisher™ Flex™ Systemen entwickelt wurden und ideal für die Magnetpartikel-Aufreinigung geeignet sind.
Optimieren Sie Ihre Leistung mit Thermo Scientific™ KingFisher Kunststoffen, die speziell für die Verwendung mit den KingFisher Flex, Duo Prime, Presto und Apex Geräten entwickelt wurden. KingFisher Geräte verwenden Einweg-Kunststoffplatten und Spitzenkämme aus Polypropylen, die aufgrund ihrer geringen Bindungsaffinität für Biomoleküle ideal für die Magnetpartikelverarbeitung sind. Sowohl die Ausbeute als auch die Qualität des isolierten Proteins oder der Nukleinsäure werden mit speziellen Platten und Spitzenkämmen, die für KingFisher Systeme entwickelt wurden, deutlich verbessert.
  • Polypropylen
  • Geringe Bindungsaffinität für Biomoleküle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format 96 Well-Kamm
Fassungsvermögen 96 Proben
Beschreibung KingFisher Apex 96 PCR-Spitzenkamm (nur für Apex)
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Nur zur Verwendung mit KingFisher Apex
Menge 50/Karton
Begrenzte Garantiezeit:Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.