Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech Wischtücher zur Zentralentnahme
Weiße Wischtücher zur Zentralentnahme, ideal für präzises, zuverlässiges Wischen in Bereichen, wo Sauberkeit besonders wichtig ist. Hervorragende Saugfähigkeit und fusselarmes Wischen. Säure-, basen- und lösungsmittelbeständig. 17,8 cm (B).
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 61930
195.02 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Weich, saugfähig und fusselarm
- Enthält wenig extrahierbare Stoffe (keine Bindemittel oder Tenside)
- Säure-, basen- und lösungsmittelbeständig
- Speziell für Spender mit Zentralentnahme, die sich schnell auffüllen und leicht reinigen lassen
Spezifikation
Wischtücher für hohe Anforderungen | |
48.6 cm | |
17,8 cm | |
Weiß | |
Für spezifische Aufgaben in kontrollierten Bereichen wie Transport, Gesundheitswesen und Fertigung | |
Unsteril |
19.1 in. | |
7 Zoll | |
Frischfaser | |
6 Rollen x 225 Blatt, weiß (insgesamt 1.350) | |
6 Rolls x 225 Sheets (1,350 total) |