Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech Saugfähige Handtücher mit Z-Faltung
Reißfest, fusselarm und ideal für die Arbeit mit Chemikalien. Ausgelegt auf Arbeiten unter Verwendung von Lösemitteln, Druckfarben, Farben und Lacken. Verpackt im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Polybeutel für den sofortigen Zugriff auf hygienisch verpackte Tücher.
Marke: Kimberly-Clark™ 7506
206.38 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24298" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Entwickelt für kritische Anwendungen mit Lösemitteln, Druckfarben, Farben und Lacken
- Ideal für Reinigungsaufgaben, die Fusselarmut und Chemikalieneinsatz erfordern
- Verpackt im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Polybeutel
- Die Abmessungen eines Tuchs betragen 48 cm (L) x 38 cm (B
Spezifikation
Absorbierende Handtücher | |
51 cm | |
40 cm | |
Weiß | |
Folded | |
Unsteril |
15.74 in. | |
15.74 in | |
Papier | |
48 x 38 cm | |
Für Bereiche, in denen fusselfreie Tücher oder die Verwendung von Chemikalien erforderlich sind; für kritische Anwendungen mit Lösungsmitteln, Tinten und Farben entwickelt |