Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Pellet Pestle™
Für die Resuspension von Protein- und DNA-Pellets oder das Mahlen von Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen
148.00 € - 309.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Resuspension von Protein- und DNA-Pellets oder das Mahlen von Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen |
---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Enthält | DNase-frei | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Enthält | DNase-frei | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11898502
|
DWK Life Sciences
749515-0000 |
1.5 ml | CTFE/Edelstahl | ohne Mikroröhrchen | Nein |
148.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11888502
|
DWK Life Sciences
749516-0500 |
0.5 ml | CTFE/Edelstahl | ohne Mikroröhrchen | Nein |
250.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11872913
|
DWK Life Sciences
749520-0000 |
1.5 ml | Polypropylen | 100 Mikroröhrchen | Nein | N/A | N/A | N/A | |||||
11858502
|
DWK Life Sciences
749521-0590 |
0.5 ml | Polypropylen | ohne Mikroröhrchen | Ja |
233.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10057312
|
DWK Life Sciences
749520-0090 |
1.5 ml | Polypropylen | 100 Mikroröhrchen | Ja |
302.64 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10794783
|
DWK Life Sciences
749520-0590 |
0.5 ml | Polypropylen | 100 Mikroröhrchen | Ja |
269.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11815125
|
DWK Life Sciences
749521-1590 |
1.5 ml | Polypropylen | ohne Mikroröhrchen | Ja |
309.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11800104
|
DWK Life Sciences
749521-0500 |
0.5 ml | Polypropylen | ohne Mikroröhrchen | Nein |
152.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11849923
|
DWK Life Sciences
749521-1500 |
1.5 ml | Polypropylen | ohne Mikroröhrchen | Nein |
232.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Für die Resuspension von Protein- und DNA-Pellets oder das Mahlen von Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen
Einweg-Pelletstößel
- Auswahl zwischen autoklavierbarem Polypropylen oder RNase-, DNase- und pyrogenfreiem Material (hergestellt unter M-5.5-Reinraumbedingungen der Klasse 10,000)
- Mit oder ohne 100 Mikroröhrchen erhältlich
- Mikroröhrchen haben die gleichen Eigenschaften und werden einzeln verpackt geliefert, um die Reinheit zu gewährleisten
- Länge des Stößels mit Spitze 7 cm (2.75 in.)
- Autoklavierbar mit Kopf aus CTFE-Polymer und Edelstahlschaft
- Länge des Stößels mit Spitze: 6 cm (2.5 in.) für Größe 0.5 ml; 14 cm (5.59 in.) für Größe 1.5 ml
Spezifikation
Für die Resuspension von Protein- und DNA-Pellets oder das Mahlen von Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kontes™ Pellet Pestle™