Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Pellet Pestle™
Für die Resuspension von Protein- und DNA-Pellets oder das Mahlen von Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen
Marke: DWK Life Sciences 749520-0090
276.45 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für die Resuspension von Protein- und DNA-Pellets oder das Mahlen von Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen
Einweg-Pelletstößel
- Auswahl zwischen autoklavierbarem Polypropylen oder RNase-, DNase- und pyrogenfreiem Material (hergestellt unter M-5.5-Reinraumbedingungen der Klasse 10,000)
- Mit oder ohne 100 Mikroröhrchen erhältlich
- Mikroröhrchen haben die gleichen Eigenschaften und werden einzeln verpackt geliefert, um die Reinheit zu gewährleisten
- Länge des Stößels mit Spitze 7 cm (2.75 in.)
- Autoklavierbar mit Kopf aus CTFE-Polymer und Edelstahlschaft
- Länge des Stößels mit Spitze: 6 cm (2.5 in.) für Größe 0.5 ml; 14 cm (5.59 in.) für Größe 1.5 ml
Spezifikation
0.05 oz. | |
Polypropylen | |
Ja | |
2,75 in. | |
100 Mikroröhrchen | |
70 mm |
1.5 ml | |
Pelletstößel | |
Für die Resuspension von Protein- und DNA-Pellets oder das Mahlen von Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen | |
Ja | |
Kabelloser Motor | |
0,05 oz, 1,5 ml |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen