Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Potter-Elvehjem-Gewebeschleifer aus Glas
Für den Motorantrieb mit dem 788000 Rühreradapter entwickelt
142.00 € - 173.00 €
Spezifikation
Abstand (angloamerikanisch) | 0.004 bis 0.006 Zoll |
---|---|
Abstand (metrisch) | 0.00015 bis 0.0002 mm |
Material | Mattglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Motorantrieb mit dem 788000 Rühreradapter entwickelt |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Alle Glas-Potter-Elvehjem-Gewebeschleifer |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10055881
|
DWK Life Sciences
885500-0021 |
0,16 oz., 5 ml |
173.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16405890
|
DWK Life Sciences
885500-0022 |
0.27 oz., 8mL |
142.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-01-2025 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10708025
|
DWK Life Sciences
885500-0023 |
17 ml (0.57 oz.) |
150.52 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Komplett aus Glas
- Abstand zwischen Stößel und Röhrchen beträgt 0.004 bis 0.006 Zoll
- Ersatzkomponenten sind erhältlich und vollständig austauschbar
Spezifikation
0.004 bis 0.006 Zoll | |
Mattglas | |
Alle Glas-Potter-Elvehjem-Gewebeschleifer |
0.00015 bis 0.0002 mm | |
Für den Motorantrieb mit dem 788000 Rühreradapter entwickelt |