Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Potter-Elvehjem-Gewebeschleifer aus Glas
Für den Motorantrieb mit dem 788000 Rühreradapter entwickelt
Marke: DWK Life Sciences 885500-0022
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
Ganz aus Glas. Pistill ist geeignet für Motorantrieb. Der Raum zwischen Pistill und Mörser beträgt 0,1 bis 0,15mm. Ersatzkomponenten lieferbar und komplett austauschbar.Volumen: 8mL
φ/L Pistill: 8/215mm
φ/L Mörser: 18/150mm
Spezifikation
22 | |
0.00015 to 0.0002mm | |
8mm | |
8 mL | |
Tissue Grinder | |
All Glass Potter-Elvehjem tissue grinders | |
215mm | |
150mm |
0.004 to 0.006 in. | |
0.31 in. | |
0.27 oz. | |
Ground Glass | |
Designed for motor drive using 788000 stirrer adapter | |
8.46 in. | |
5.9 in. | |
0.27 oz., 8mL |