Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Potter-Elvehjem-Gewebeschleifer aus Glas
Für den Motorantrieb mit dem 788000 Rühreradapter entwickelt
Marke: DWK Life Sciences 885500-0023
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Komplett aus Glas
- Abstand zwischen Stößel und Röhrchen beträgt 0.004 bis 0.006 Zoll
- Ersatzkomponenten sind erhältlich und vollständig austauschbar
Spezifikation
23 | |
0.00015 bis 0.0002 mm | |
10 mm | |
17 ml | |
Gewebemühle | |
Alle Glas-Potter-Elvehjem-Gewebeschleifer | |
265 mm | |
175 mm |
0,004 bis 0,006 in. | |
0.39 Zoll | |
0.57 oz. | |
Mattglas | |
Für den Motorantrieb mit dem 788000 Rühreradapter entwickelt | |
10.4 Zoll | |
6.8 Zoll | |
17 ml (0.57 oz.) |