Learn More
Ansell Kimtech G3 handspezifische sterile Latexhandschuhe
Click to view available options
Größe:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
Beschreibung
Die sterilen, handspezifischen Latexhandschuhe eignen sich zum Tragen von zwei Handschuhpaaren und bieten sanften Schutz.Empfohlen für Reinräume der Klasse 10/ISO 4 oder höher.
- Garantierte Konformität: PSA-Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 und Verordnung 2016/425 in der im Vereinigten Königreich geltenden Fassung, EN ISO 374-1 Typ C (K) Schutz vor Chemikalienspritzern, EN 374-4 Beständigkeit gegen chemische Zersetzung, EN ISO 374-5 Mikroorganismen- und Virenschutz, Sterilitätssicherheitswert (SAL) 10-6. Analysenzertifikat online verfügbar. Sterilitätszertifikat online verfügbar
- Das vollständig sterilisierte Latexmaterial bietet einen hohen Kontaminationsschutz vor Proteinen, Partikeln, Mikroorganismen und Chemikalienspritzern und hat niedrige Endotoxinkonzentrationen
- Geeignet für den Einsatz in Reinraumumgebungen nach EU GMP ISO-Klasse 5 (Stufe A) oder höher. Ergänzende technische Informationen als Beleg der Vorschriftenkonformität sind enthalten
- Die Handschuhe sind handspezifisch, für den Einmalgebrauch und naturfarben mit hoher Reinheit. Trenddaten sind verfügbar
- Die Struktur an Handflächen und Fingerspitzen verbessert Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse
Bestellinformation
In einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 5 paarweise verpackt. Mehrere Taschen für sauberes, aseptisches Anziehen; 20 Paare mit mehreren Taschen pro Packung.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6319, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 374-1:2016; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
Accelerator Free | Yes |
AQL | 1,5 |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Finger Thickness (English) | 8.7 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.22 mm |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
30Stunden
22Minuten
42Sekunden
38Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Kimtech G3 handspezifische sterile Latexhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur