Learn More
Ansell AccuTech™ Gammex™ Sterile Latexhandschuhe 91-225 Series
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
6.5
7
7.5
8
8,5
9
Beschreibung
- Durch Gammastrahlung sterilisiert und widerstandsfähig gegen Durchstechen
- Latex bietet mehr Flexibilität, Elastizität und Sensibilität an den Fingerspitzen
- Geringer Proteingehalt minimiert das Risiko von Allergien des Typs I
- Naturfarben
- Länge: 300 mm (11,8 Zoll)
- Verpackung: 200 Paare pro Karton
- Für komplizierte Handhabungsaufgaben
Konformitätszertifikat (COC) erhältlich.
Anwendungen:
Arzneimittelherstellung, Herstellung von Medizingeräten und Biotechnologie
Zertifizierungen
510K als Medizinprodukt zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D7160, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | No |
Chlorinated | Yes |
Cleanroom Class | Klasse 100 (ISO 5) |
Accelerator Free | No |
AQL | 1 |
Coating Material | Naturlatex |
Farbe | Naturfarben |
Einwegprodukt | Single-use |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2409062504 | Sterilitätszertifikat | 25/03/2025 | 91225065 |
2412008104 | Sterilitätszertifikat | 18/03/2025 | 91225065 |
2412041304 | Sterilitätszertifikat | 04/03/2025 | 91225065 |
2409062504 | Konformitätsbescheinigung | 25/03/2025 | 91225065 |
2412008104 | Konformitätsbescheinigung | 18/03/2025 | 91225065 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AccuTech™ Gammex™ Sterile Latexhandschuhe 91-225 Series >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur