Learn More
VACUUBRAND™ KF DN kleiner 25 mm-Flansch aus Aluminium mit Schlauchtülle
Dieser Flansch eignet sich für Vacuubrand™ Pumpen.
33.05 € - 44.40 €
Spezifikation
Material | Aluminium |
---|---|
Menge | Je 1 |
Größe | KF DN 25 mm |
Typ | Kurze PAGE-Gele |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10160891
|
VACUUBRAND™
20662519 |
Für 15 mm Schlauch-ID |
40.15 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10100851
|
VACUUBRAND™
20662516 |
Für Schlauch-ID von 8 mm |
33.05 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10667804
|
VACUUBRAND™
20662532 |
Für 19mm Schlauch-ID |
44.40 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Aluminiumflansch mit Schlauchstutzen
- KD FN 25 mm
Spezifikation
Aluminium | |
Je 1 | |
KF DN 25 mm | |
Kurze PAGE-Gele |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ KF DN kleiner 25 mm-Flansch aus Aluminium mit Schlauchtülle