Learn More
VACUUBRAND™ KF DN kleiner 25 mm-Flansch aus Aluminium mit Schlauchtülle
Dieser Flansch eignet sich für Vacuubrand™ Pumpen.
Marke:  VACUUBRAND™ 20662519
38.14 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10160891
  • 40.15 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aluminiumflansch mit Schlauchstutzen
  • KD FN 25 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für 15 mm Schlauch-ID
Je 1
Kurze PAGE-Gele
Aluminium
KF DN 25 mm
Name des Produkts
VACUUBRAND™ KF DN kleiner 25 mm-Flansch aus Aluminium mit Schlauchtülle > Kann verwendet werden mit:Für 15mm Schlauch-ID