Learn More
VACUUBRAND™ KF DN kleiner 25 mm-Flansch aus Aluminium mit Schlauchtülle
Dieser Flansch eignet sich für Vacuubrand™ Pumpen.
Marke: VACUUBRAND™ 20662516
31.40 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aluminiumflansch mit Schlauchstutzen
- KD FN 25 mm
Spezifikation
Für Schlauch-ID von 8 mm | |
Je 1 | |
Kurze PAGE-Gele |
Aluminium | |
KF DN 25 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%