Learn More
Nordvlies Katrin Toilet 2-Roll Dispenser
The Katrin Inclusive Toilet roll dispenser is ideal for all washrooms, and is available with a wide range of conventional toilet roll solutions.
78.81 € - 82.89 €
Spezifikation
Produkttyp | Toilettenpapierspender |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 300 x 145 x 145 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bereithalten von Toilettenpapier |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15700907
|
Nordvlies
104452 |
Schwarz |
78.81 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15701097
|
Nordvlies
92384 |
Weiß |
82.89 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Practical dispenser for conventional toilet rolls
- Holds 2 toilet rolls (including 115 mm luxury quality rolls)
- Made from ABS Plastic Robust and reliable
- Inspection window shows when it is time to refill the paper
- Suitable for left and right hand corners (switchable roll holder)
- Simple to load, install and maintain
- Lockable
Spezifikation
Toilettenpapierspender | |
300 x 145 x 145 mm | |
Bereithalten von Toilettenpapier |