Learn More
Nordvlies Katrin Toilet 2-Roll Dispenser
The Katrin Inclusive Toilet roll dispenser is ideal for all washrooms, and is available with a wide range of conventional toilet roll solutions.
Marke: Nordvlies 104452
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Praktischer Spender für herkömmliche Toilettenpapierrollen
- Hält 2 Toilettenpapierrollen (einschließlich 115 mm Luxusrollen)
- Aus ABS-Kunststoff Robust und zuverlässig
- Das Sichtfenster zeigt, wann das Papier nachgefüllt werden muss
- Geeignet für linke und rechte Ecken (umschaltbarer Rollenhalter)
- Einfache Bestückung, Installation und Wartung
- Verschließbar
Spezifikation
Toilettenpapierspender | |
Schwarz | |
300 x 145 x 145 mm | |
Bereithalten von Toilettenpapier |