Learn More
Nordvlies Katrin Toilet 2-Roll Dispenser
The Katrin Inclusive Toilet roll dispenser is ideal for all washrooms, and is available with a wide range of conventional toilet roll solutions.
Marke:  Nordvlies 92384
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15701097
  • 82.89 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Praktischer Spender für herkömmliche Toilettenpapierrollen
  • Hält 2 Toilettenpapierrollen (einschließlich 115 mm Luxusrollen)
  • Aus ABS-Kunststoff Robust und zuverlässig
  • Das Sichtfenster zeigt, wann das Papier nachgefüllt werden muss
  • Geeignet für linke und rechte Ecken (umschaltbarer Rollenhalter)
  • Einfache Bestückung, Installation und Wartung
  • Verschließbar
Spezifikation
Spezifikation
Toilettenpapierspender
Weiß
300 x 145 x 145 mm
Bereithalten von Toilettenpapier