Learn More
Justrite™ Zubehör für Elite Smokers Cease-Fire Abfallbehälter für Zigarettenstummel
Zur sicheren Aufbewahrung und Entsorgung von Zigarettenkippen
Marke:  Justrite™ 26830
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12940225
Beschreibung
Beschreibung
  • Verankerungskabel: Das 91.4 cm-Drahtseil (36 Zoll) bietet zusätzliche Sicherheit und größere Stabilität bei schlechtem Wetter
  • Messingvorhängeschlösser: Bügel mit einem Durchmesser von 3/16 Zoll
  • Becherauskleidung: spezielle flammfeste beschichtete Aluminium/Poly-Konstruktion mit „Twist-Ties“; passend für alle Bechergrößen bis max.29.8 cm (11.75 Zoll.) x 25.4 cm (10 Zoll) (B x H)
Spezifikation
Spezifikation
Silber
45.7 cm
9000 lb.
50.8 cm
Justrite™ Smokers Cease-Fire Behälter für Zigarettenstummel
18 in.
45,7 x 50,8 cm (18 x 20 in.)
250/Karton
4082 kg
Zigarettenkippen sammeln
20 in.
Einsatz für Entsorgungsbehälter
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Justrite™ Zubehör für Elite Smokers Cease-Fire Abfallbehälter für Zigarettenstummel > Disposal Bucket Liner (25 Pks. of 10)