Learn More
Justrite™ Zubehör für Elite Smokers Cease-Fire Abfallbehälter für Zigarettenstummel
Zur sicheren Aufbewahrung und Entsorgung von Zigarettenkippen
Marke:  Justrite™ 268505
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12980225
Beschreibung
Beschreibung
  • Verankerungskabel: Das 91.4 cm-Drahtseil (36 Zoll) bietet zusätzliche Sicherheit und größere Stabilität bei schlechtem Wetter
  • Messingvorhängeschlösser: Bügel mit einem Durchmesser von 3/16 Zoll
  • Becherauskleidung: spezielle flammfeste beschichtete Aluminium/Poly-Konstruktion mit „Twist-Ties“; passend für alle Bechergrößen bis max.29.8 cm (11.75 Zoll.) x 25.4 cm (10 Zoll) (B x H)
Spezifikation
Spezifikation
Silber
Je 1
Justrite™ Smokers Cease-Fire Behälter für Zigarettenstummel
Galvanized Steel
91.44 cm
Vorhängeschloss
36 in.
Anchoring Cable Kit
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Justrite™ Zubehör für Elite Smokers Cease-Fire Abfallbehälter für Zigarettenstummel > Anchoring Cable Kit