Learn More
Justrite™ Zubehör für Elite Smokers Cease-Fire Abfallbehälter für Zigarettenstummel
Zur sicheren Aufbewahrung und Entsorgung von Zigarettenkippen
Marke: Justrite™ 268506
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verankerungskabel: Das 91.4 cm-Drahtseil (36 Zoll) bietet zusätzliche Sicherheit und größere Stabilität bei schlechtem Wetter
- Messingvorhängeschlösser: Bügel mit einem Durchmesser von 3/16 Zoll
- Becherauskleidung: spezielle flammfeste beschichtete Aluminium/Poly-Konstruktion mit „Twist-Ties“; passend für alle Bechergrößen bis max.29.8 cm (11.75 Zoll.) x 25.4 cm (10 Zoll) (B x H)
Spezifikation
Je 1 | |
Justrite™ Smokers Cease-Fire Behälter für Zigarettenstummel | |
Messing | |
Padlock |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ Zubehör für Elite Smokers Cease-Fire Abfallbehälter für Zigarettenstummel > Brass Padlock
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur