Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Auffangschale
Leichtes und flaches Design für die Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten im kleinen Maßstab
110.00 € - 174.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Polyethylen |
Typ | Auffangschale |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Perfekt für Anwendungen mit Ausgießen und Befüllen |
Widerstandsfähig/resistent | Chemikalien |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Tiefe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Tiefe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12991265
![]() |
Justrite™
28716 |
20 gal. | 26 in. | 38 in. |
146.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12981265
![]() |
Justrite™
28715 |
12 gal. | 16 in. | 46 in. |
110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12911275
![]() |
Justrite™
28718 |
23 gal. | 34 in. | 37,75 in. |
174.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12921275
|
Justrite™
28719 |
29 gal. | 33 Zoll | 47 in. | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Umweltfreundlich: Hergestellt aus 100 % recyceltem Polyethylen
- Rostet und korrodiert nicht.
- Erhöhter Rippenboden für zusätzliche Steifigkeit
- Ausgelegt für Betriebstemperaturen von -34 bis +49 °C (-30 °F bis +120 °F)
Spezifikation
Schwarz | |
Auffangschale | |
Chemikalien | |
13,97 cm |
Polyethylen | |
Perfekt für Anwendungen mit Ausgießen und Befüllen | |
5,5 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ EcoPolyBlend™ Auffangschale