Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Auffangschale
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12981265
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
12 gal.
20 gal.
23 gal.
29 gal.
Tiefe (angloamerikanisch):
16 in.
26 in.
33 Zoll
34 in.
Breite (angloamerikanisch):
37,75 in.
38 in.
46 in.
47 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12981265
Marke: Justrite™ 28715
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leichtes und flaches Design für die Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten im kleinen Maßstab
  • Umweltfreundlich: Hergestellt aus 100 % recyceltem Polyethylen
  • Rostet und korrodiert nicht.
  • Erhöhter Rippenboden für zusätzliche Steifigkeit
  • Ausgelegt für Betriebstemperaturen von -34 bis +49 °C (-30 °F bis +120 °F)
Spezifikation
Farbe Schwarz
Kapazität (angloamerikanisch) 12 gal.
Kapazität (metrisch) 45 L
Material Polyethylen
Typ Auffangschale
Zur Verwendung mit (Anwendung) Perfekt für Anwendungen mit Ausgießen und Befüllen
Widerstandsfähig/resistent Chemikalien
Breite (angloamerikanisch) 46 in.
Breite (metrisch) 116,8 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5,5 in.
Höhe (metrisch) 13,97 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 16 in.
Tiefe (metrisch) 40,64 cm