Learn More
Justrite™ EcoPolyBlend™ Auffangschale
Artikelnummer. 12921275
Click to view available options
Kapazität (angloamerikanisch):
12 gal.
20 gal.
23 gal.
29 gal.
Tiefe (angloamerikanisch):
16 in.
26 in.
33 Zoll
34 in.
Breite (angloamerikanisch):
37,75 in.
38 in.
46 in.
47 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12921275
Marke: Justrite™ 28719
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Leichtes und flaches Design für die Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten im kleinen Maßstab
  • Umweltfreundlich: Hergestellt aus 100 % recyceltem Polyethylen
  • Rostet und korrodiert nicht.
  • Erhöhter Rippenboden für zusätzliche Steifigkeit
  • Ausgelegt für Betriebstemperaturen von -34 bis +49 °C (-30 °F bis +120 °F)
Spezifikation
Farbe Schwarz
Kapazität (angloamerikanisch) 29 gal.
Kapazität (metrisch) 109 L
Material Polyethylen
Typ Auffangschale
Zur Verwendung mit (Anwendung) Perfekt für Anwendungen mit Ausgießen und Befüllen
Widerstandsfähig/resistent Chemikalien
Breite (angloamerikanisch) 47 in.
Breite (metrisch) 119,38 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5,5 in.
Höhe (metrisch) 13,97 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 33 Zoll
Tiefe (metrisch) 83,82 cm