Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Junior Trockeneismaschine
Erzeugt Trockeneis in Flocken- oder Schneeform
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F38886-0002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Trockeneisflocken eignen sich zum Verpacken von unregelmäßig geformten Gegenständen und können mit der Frigimat™ Junior Trockeneismaschine problemlos nach Bedarf hergestellt werden
- Wenn das Flaschenventil um ungefähr eine ¾ Umdrehung geöffnet wird, fließt flüssiges CO2 in den Beutel, um Trockeneisschnee zu erzeugen. Das Ventil wird dann geschlossen und der Beutel kann entnommen und entleert werden
- Die Messingdüse kann auf alle Zylinder mit flüssigem CO2 aufgeschraubt werden, die mit einem Tauchrohr ausgestattet sind
- Erzeugt .77kg Flocken pro Beutel
- Kegelabmessungen: 13 L x Durchmesser von 5.1 cm am Ende
- Beutelabmessungen: 15 B x 30 L cm
Spezifikation
770 g | |
Flüssiges CO2 | |
770 g Flocken pro Beutel | |
Junior Trockeneismaschine, 770g |
Herstellung von Trockeneis | |
1 Packung | |
Junior Trockeneismaschine, 770g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Junior Trockeneismaschine > Fassungsvermögen: 770 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur