Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ FRIGIMAT, DRY ICE MAKER, F,VE=1
Das von Ihnen benötigte Trockeneis direkt im Labor herstellen
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ H38878-0012
Artikelnummer. 10193754
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Frigimat™ macht es überflüssig, große Mengen Trockeneis zu kaufen, wenn nur wenig benötigt wird.
  • Nutzt den Joule-Thomson-Effekt, um in ein bis zwei Minuten einen festen Block Trockeneis von 454 g herzustellen; der Block kann in unter 30 Sekunden entfernt werden
  • Das Messingüberdruckventil entlüftet überschüssiges Gas sicher
  • Jeder 50 lb-Zylinder mit flüssigem CO2 und einem Tauchrohr erzeugt 8 oder 9 Blöcke Trockeneis, die jeweils 8.5 cm x 11 cm lang sind
  • Aus epoxidbeschichtetem Stahl mit einer Eiskammer aus Aluminium und Messingventilen mit vier rutschfesten Gummifüßen
  • Enthält einen 1.8 m langen vernickelten Kupferverbindungsschlauch mit Standard-CGA 320-Gewindekupplungen (0.830 Zoll-14) für die einfache Befestigung an einem LCO2-Zylinder
  • Abmessungen: 30 x 17 x 13 H cm
Spezifikation
Spezifikation
30 x 17 cm
50 lb. Zylinder mit flüssigem CO2
17 cm
Formen von Trockeneis
30 cm
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ FRIGIMAT, DRY ICE MAKER, F,VE=1 > Abmessungen (L x B x H): 304.8 x 155.4 x 127 mm