Learn More
Cytiva Jumbosep™ Starterkits für Zentrifugalgeräte
Das Jumbosep™ Zentrifugal-Starterkit ersetzt Dialyse, chemische Fällung und Lyophilisierung.
229.00 € - 269.00 €
Spezifikation
Beschreibung | EFA:15,2 cm2 |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Menge | 4/Packung |
Volumen (metrisch) | 20 bis 60 ml (Probe) |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17124721
|
Cytiva
FD000K65 |
Generisches Starterkit |
229.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17144721
|
Cytiva
FD003K65 |
3 kDa Starterkit |
269.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17164721
|
Cytiva
FD010K65 |
10 kDa Starterkit |
269.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17174721
|
Cytiva
FD030K65 |
30 kDa Starterkit |
269.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17184721
|
Cytiva
FD100K65 |
100 kDa Starterkit |
264.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17194721
|
Cytiva
FD300K65 |
300 kDa Starterkit |
269.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Typische Konzentrate sind 60 ml-Probenvolumen auf 5 ml in 30 Minuten
- Bietet hohe Wiederfindungsraten, in der Regel >90 %
- Nur für Forschungszwecke
Spezifikation
EFA:15,2 cm2 | |
Unsteril | |
4/Packung | |
20 bis 60 ml (Probe) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Jumbosep™ Starterkits für Zentrifugalgeräte