Learn More
Cytiva Jumbosep™ Starterkits für Zentrifugalgeräte
Product Code. 17194721
Click to view available options
Typ:
100 kDa Starterkit
10 kDa Starterkit
300 kDa Starterkit
30 kDa Starterkit
3 kDa Starterkit
Generisches Starterkit
Unit Size:
4 Stück
Product Code. 17194721
Brand: Cytiva FD300K65
Only null left
Add to basket
Add to basket
Das Jumbosep™ Zentrifugal-Starterkit ersetzt Dialyse, chemische Fällung und Lyophilisierung.
  • Typische Konzentrate sind 60 ml-Probenvolumen auf 5 ml in 30 Minuten
  • Bietet hohe Wiederfindungsraten, in der Regel >90 %
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Orange
Beschreibung EFA:15,2 cm2
Material (Membran) PES
Sterilität Unsteril
Menge 4/Packung
Typ 300 kDa Starterkit
Volumen (metrisch) 20 bis 60 ml (Probe)