Learn More
Cytiva Jumbosep™ Starterkits für Zentrifugalgeräte
Das Jumbosep™ Zentrifugal-Starterkit ersetzt Dialyse, chemische Fällung und Lyophilisierung.
Marke:  Cytiva FD100K65
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17184721
  • 264.00 € / 4 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Typische Konzentrate sind 60 ml-Probenvolumen auf 5 ml in 30 Minuten
  • Bietet hohe Wiederfindungsraten, in der Regel >90 %
  • Nur für Forschungszwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
PES
4/Packung
20 bis 60 ml (Probe)
EFA:15,2 cm2
Unsteril
100 kDa Starterkit