Learn More
GPE Scientific™ J Youngs NMR-Ventil mit angebrachtem Rohr
Artikelnummer. p-7147072
Click to view available options
Typ:
NMR-Ventil mit Schlauch, 200 MHz
NMR-Ventil mit Schlauch, 500 MHz
Länge (angloamerikanisch):
7 Zoll
8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15854874
Marke: GPE Scientific™ S5200JY7YELLOW
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
GPE Scientific™ J Young NMR-Ventil mit angesetztem Röhrchen ermöglicht die Handhabung Ihrer NMR-Probe ohne Flammenversiegelung Ihrer Röhrchen.
  • Handhaben Sie Ihre NMR-Probe, ohne Ihre Röhrchen mit einer Flamme zu verschließen.
  • Teflon-beschichteter O-Ring verhindert Materialinkompatibilitäten.
  • Die völlig fettfreie Teflonbaugruppe ermöglicht eine einfache Handhabung und Demontage des Rohres zur Reinigung.
  • Mit Innengelenk zur schnellen Befestigung an Ihrem Vakuumgestell.
  • Gelber Kolben
  • Unterdruck/Hochvakuum.
  • Lecktest bis 10 - 9 mbar Liter/Sek.
  • Interner positiver Druck 5 bar, 72 psi
Spezifikation
Typ NMR-Ventil mit Schlauch, 200 MHz
Enthält 5 mm-NMR-Röhrchen
Länge (angloamerikanisch) 7 Zoll