Learn More
Isonicotinoylchloridhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10012680
Isonicotinoylchloridhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10012680
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10012680
Marke: Thermo Scientific Acros 211680250
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39178-35-3
Summenformel C6H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 178.01
MDL-Nummer MFCD00012830
InChI-Schlüssel BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-4-carbonyl chloride hydrochloride, isonicotinoylchloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, isonicotinoylchloridehcl, pubchem23974, acmc-1bn6p, ksc223m5d, 4-pyridinecarbonyl chloride-hclMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12262826
IUPAC-Name Pyridin-4-Sulfonylchlorid-Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].ClC(=O)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Schmelzpunkt 153.0°C to 161.0°C
Farbe Beige bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 22, 46
Formelmasse 178.02
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0414375 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2022 Catalog Number
Name des Produkts
Isonicotinoylchloridhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >