Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall ohne Kapuze mit Nackenband
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Beschreibung
- In den Größen S bis XXXL lieferbar
- Sauber verarbeitet und gammasterilisiert
- Gebundene innere Säume. Elastischer Bund hinten für gute Passform
- Tyvek™-beschichtete elastische Daumenschlaufen
- Tunnelelastizierung an Handgelenken und Knöcheln
- Reißverschluss vorne
- Sturmklappe
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | Groß |
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Gummizüge an der Rückseite |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Verschlusstyp | Reißverschluss vorne |
Saumtyp | Gebunden |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Dupont Tyvek IsoClean design
-
Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
-
DuPont Tyvek IsoClean
Dokumentation
Scientific Resources
Posters
Clenroom gowning Poster
DateigrößeVersion: 528.8 kB
Clenroom gowning Poster
DateigrößeVersion: 516.2 kB
Product Information
Product Information
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 1.9 MB
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 122.3 kB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AHS2444122 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15429666 |
AHS2442125 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15429666 |
AHS2435125 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15429666 |
AHS2434128 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15429666 |
AHS2437135 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15429666 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall ohne Kapuze mit Nackenband >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur