Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech A5 Sterile Reinraumbekleidung
Click to view available options
Größe:
Small
M
Groß
XL
2 Extragroß
3 Extragroß
4XL
Beschreibung
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425; - zertifiziert nach Typ 5 und 6; - Konformitätszertifikat nach Charge online verfügbar; - Sterilitätszertifikat nach Charge online verfügbar
- Geeignet für den Einsatz in sterilen Reinraumumgebungen und Labors der ISO-Klasse 5 (EU GMP A). Ergänzende technische Informationen als Beleg der Einhaltung von Vorschriften sind enthalten
- Mit fortschrittlicher CLEAN-DON™
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | M |
Material | SMS-Polypropylen |
Farbe | White |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Kragen |
Hood Type | Ohne Kapuze |
Mehr anzeigen |
Videos
-
KIMTECH - Reusable Apparel
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Cleanroom Apparel Brochure
DateigrößeVersion: 1.6 MB
Be Your Best with Kimtech Cleanroom Gloves
DateigrößeVersion: 9.3 MB
KIMTECH - Are you dressed for success?
DateigrößeVersion: 1.6 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech A5 Sterile Reinraumbekleidung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur