Learn More
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Sauber verarbeitet und gammasterilisiert
- Die Haube passt auf eine medizinische Maske und ist mit Bindeverschlüssen versehen
- Bietet eine inhärente Barriere für Partikel, Mikroorganismen und nicht-gefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer
- Atmungsaktiv und fusselarm
- Das Verpackungssystem dient als Schlüsselelement für die Reduzierung des Kontaminationsrisikos beim Einbringen von Kleidung in saubere Bereiche
- Typischerweise gebraucht in Reinräumen in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | XL |
Geschlecht | Unisex |
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Elastischer Bund auf der Rückenseite |
Knöchelform | Angesetze Stiefel |
Stulpenform | Elastisch |
Verschlusstyp | Reißverschluss mit Sturmklappe |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur