Learn More
DuPont™ IsoClean™ Laborkittel mit Nackenbindung
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Beschreibung
- Modell: IC 270 B WH MS
- Gebundene Innennähte
- Getunnelt an Handgelenken
- Schnappverschluss vorne
- Sauber verarbeitet und durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Aseptisch gefaltet
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Kittel |
Größe | Größe 3X |
Material | Tyvek™ IsoClean™ |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschluss vorn |
Stulpenform | Getunnelt an Handgelenken |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Steril |
Kragenform | Gebunden |
Saumtyp | Gebunden |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Dupont Tyvek IsoClean design
-
Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
-
DuPont Tyvek IsoClean
Dokumentation
Scientific Resources
Posters
Clenroom gowning Poster
DateigrößeVersion: 528.8 kB
Clenroom gowning Poster
DateigrößeVersion: 516.2 kB
Product Information
Product Information
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 1.9 MB
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 122.3 kB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AHS2413114 | Sterilitätszertifikat | 20/07/2024 | D15466164 |
AHS2350169 | Sterilitätszertifikat | 24/01/2024 | D15466164 |
AHS2327172 | Sterilitätszertifikat | 24/08/2023 | D15466164 |
AHS2229159 | Sterilitätszertifikat | 07/09/2022 | D15466164 |
AHS2109152 | Sterilitätszertifikat | 24/05/2022 | D15466164 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
25Stunden
17Minuten
1Sekunden
10Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Der Anwender sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ IsoClean™ Laborkittel mit Nackenbindung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur