Learn More
DuPont™ IsoClean™ Laborkittel mit Nackenbindung Artikelnummer.: 15644914
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ IsoClean™ Laborkittel mit Nackenbindung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15644914 Alle ansehen DuPont Produkte
Mittel
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Artikelnummer. 15644914
Marke: DuPont™ D15466127
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Kittel mit eingefasstem Kragen werden sauber verarbeitet und mit Gammastrahlung sterilisiert.
  • Modell: IC 270 B WH MS
  • Gebundene Innennähte
  • Getunnelt an Handgelenken
  • Schnappverschluss vorne
  • Sauber verarbeitet und durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Aseptisch gefaltet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Kittel
Größe Mittel
Material Tyvek™ IsoClean™
Farbe Weiß
Verschlusstyp Schnappverschluss vorn
Stulpenform Getunnelt an Handgelenken
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Kragenform Gebunden
Saumtyp Gebunden
Größe (metrisch) Brustkorb 93 bis 102 cm
Zertifizierung/Konformität PSA-Kategorie I
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinräume in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen.
Show More Show Less
  • Dupont Tyvek - Packaging for CE certified IsoClean garments
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
    • Dupont Tyvek - IsoClean design
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Dupont Tyvek IsoClean design
      • DuPont Tyvek - IsoClean
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          DuPont Tyvek IsoClean
        Brochures
        Posters
        Product Information
        Zertifikate
        Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
        5 Ergebnisse gefunden
        Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
        ChargennummerAHS2414138 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum20/07/2024 Catalog NumberD15466127
        ChargennummerAHS2413112 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum20/07/2024 Catalog NumberD15466127
        ChargennummerAHS2403177 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum05/04/2024 Catalog NumberD15466127
        ChargennummerAHS2409141 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum05/04/2024 Catalog NumberD15466127
        ChargennummerAHS2350166 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum18/01/2024 Catalog NumberD15466127
        Der Anwender sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.
        Product Content Correction
        Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
        Product Title
        DuPont™ IsoClean™ Laborkittel mit Nackenbindung >