Learn More
Micronova™ Bestrahltes Microseal™ und Manschettenklebeband
Gewährleistet eine wirksame Versiegelung zwischen Handschuh und Kleidung. Micronova™ CSLB™ Microseal™ Klebeband ist mit Perforationen zum Abreißen in optimaler Länge versehen.
376.00 € - 935.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl |
Beschichtung | Polymer |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Gloss |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13147326
|
Micronova™
CSLB-34WHIR |
19,05 mm | 0,75 in. | N/A | ||||||
13157316
![]() |
Micronova™
CSLB-2WHIR |
50,8 mm | 2 in. |
745.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13107326
|
Micronova™
CSLB-1WHIR |
25,4 mm | 1 in. |
935.00 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13147316
|
Micronova™
CSLB-3WHIR |
76,2 mm | 3 in. |
442.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Gewährleistet eine effektive Abdichtung zwischen Handschuh und Kleidungsstück.Micronova™ CSLB™ Microseal™ Klebeband mit Perforationen für optimales Aufreißen in optimaler Länge.
Das Micronova bestrahlte Microseal™ Manschetten-Dichtungsklebeband ist ein Polyethylen-Klebeband mit niedriger Dichte und niedriger Ausgasung mit druckempfindlichem, sauber ablösbarem Acrylkleber und Perforationen in Intervallen von 7,6 cm, das es Benutzern ermöglicht, das Klebeklebeband in optimalen Längen zu binden und zu reißen, um den Handschuh an der Kleidung zu befestigen. Erhältlich mit einer Breite von 0,5 bis 3 Zoll; kleinere Breiten eignen sich ideal für das Versiegeln von Platten für eine überwachte Umwelt.
- Anpassbares bestrahltes Polyethylenklebeband
- Druckempfindlicher Acrylklebstoff
- Effektive Abdichtung zwischen Handschuh und Kleidungsstück
- Perforationen im Abstand von 7,6 cm
- Erhältlich mit einer Breite von 0,5 bis 3 Zoll
- Kleinere Breiten für das Versiegeln der Platten für eine überwachte Umwelt
- Klebeklebeband mit geringer Dichte und geringer Ausgasung
- Auf einem 3 in. (7,6 cm) Kunststoffkern ohne Zwischenlage aufgerollt
- Die 18-Yard-Rolle bietet ca. 42 Anwendungen; die 36-Yard-Rolle, 84 Anwendungen
- Geeignet für Lebensmittelverarbeitung und pharmazeutische Produktion
- Gammabestrahlt für aseptische Bereiche
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Polymer | |
Gloss | |
Polyethylen | |
Aseptisch, Gefahrgut- und Sicherheitskleidung, Rodac-Plattenversiegelung | |
60 °F bis 80 °F | |
18 yd. (2,01 m) |
Acryl | |
Weiß | |
Klebeband | |
Klebeband für den Reinraum | |
3 in. Plastic Core | |
16 °C bis 27 °C | |
16.5 m |