Learn More
Micronova™ Slim-T™ Irradiated Mop Covers
These irradiated, low-profile, slip-on mop covers fit onto the 180° swivel TMop™ Adapter to effortlessly clean room surfaces, including soft walls, awkward corners, tight spaces and under equipment. Available in a choice of either smooth or textured polyester fabric.
Marke: Micronova™ T11-18SIR
Beschreibung
The Micronova Irradiated Slim-T™ Mop Covers are rounded, covered sponges that slip onto the TMop™ Adapter to easily roll down walls and soft walls as well as clean awkward corners, tight spaces and under equipment.
- Low profile and maneuverable cleanroom T-Mop covers
- Rounded covered sponges easily roll down walls and soft walls
- Excellent on all room surfaces and equipment exteriors
- Easily fits in awkward corners, tight spaces and under equipment
- Gamma Irradiated for aseptic areas
- Fabric options include:
- NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
- PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
- For use with the 180° swivel TMop™ Adapter
- Available in 10, 12 and 18-inch lengths
- Holds up to strong disinfectants
- Autoclavable
Spezifikation
Weiß | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
2,5 in. | |
Nein | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
Texturiertes Polyester, Urethanschaum |
18 in. | |
45.7 cm | |
6.4 cm | |
Chemikalien | |
12/Cs. | |
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
046575-000 | Qualitätsbescheinigung | 04/12/2024 | T11-18SIR |
044468-000 | Qualitätsbescheinigung | 09/08/2024 | T11-18SIR |
042743-000 | Qualitätsbescheinigung | 21/03/2024 | T11-18SIR |
041910-000 | Qualitätsbescheinigung | 07/02/2024 | T11-18SIR |
040639-000 | Qualitätsbescheinigung | 27/11/2023 | T11-18SIR |