Learn More
Invitrogen™ Rat BDNF ELISA Kit
Artikelnummer. 17125909
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17125909
Marke: Invitrogen™ ERBDNFX5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Rat Brain-Derived Neurotrophic Factor (Rt BDNF) ELISA quantitates Rt BDNF in rat serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt BDNF. Principle of the method The Rat BDNF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Der Wachstumfaktor BDNF ist ein Mitglied der Neurotrophin-Familie. BDNF wird als pre-proBDNF synthetisiert, gefolgt von der Spaltung zu proBDNF. Obwohl die weitere Verarbeitung das reife 14 kDa-Protein erzeugt, ist pro-BDNF biologisch aktiv und wird zusammen mit der reifen Form in synaptischen Vesikeln sezerniert. BDNF wird weitgehend im Zentralnervensystem exprimiert und wirkt auf mehrere Klassen von Neuronen in autokriner und parakriner Weise. Die Signalisierung erfolgt hauptsächlich über den Tyrosinkinase-Rezeptor TrkB, obwohl auch eine Bindung an den Niederaffinitätsrezeptor p75-NTR nachgewiesen wurde. BDNF fördert das neuronale Überleben und die Differenzierung und hat sich als wichtiger Faktor bei der Gedächtnisbildung und der synaptischen Regulation erwiesen. BDNF wird von kortikalen Neuronen induziert und ist für das Überleben von Striatalneuronen im Gehirn notwendig. Die Expression von BDNF ist sowohl bei Alzheimer- als auch bei Huntington-Patienten reduziert und kann auch bei der Regulierung von Stressreaktionen und in der Biologie von Stimmungsstörungen eine Rolle spielen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P23363
Assay-Bereich 12,29 pg/mL bis 3000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 12 pg/mL
Kalibrierbereich 12 pg/ml bis 3.000 pg/ml
Beschreibung BNDF ELISA-Kit, 96 Assays, 1 Kit, Spezies Ratte, HRP-Konjugat, kolorimetrische Nachweismethode, Enzym-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), entwickelt für die Quantifizierung und den Nachweis von BDNF in Proben mit einem Mikrotiterplatten-Lesegerät
Nachweisbare Analyten BDNF von Ratten und Menschen
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt Ratten- und Maus-BDNF. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Ausreichend für 96 Assays
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 24225
Gensymbol Bdnf
Wirtsspezies Ratte
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Mit Anti-Ratten-BDNF vorbeschichtete 96-Well-Streifenplatte, gefriergetrockneter rekombinanter Ratten-BDNF-Standard, 20x Waschpuffer, biotinyliertes Antikörperreagenz, Streptavidin-HRP-Reagenz, TMB-Substrat, Stopplösung, enthält 0,2 M Schwefelsäure, Assay-Verdünner (5x konzentrierter bμf), Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Neurobiologie
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min