Learn More
Micronova™ Slim-T™ Irradiated Mop Covers
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7146976 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Material:
Texturiertes Polyester, Urethanschaum
Länge (metrisch):
45,7 cm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15760109
Marke: Micronova™ T1118SIR
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
These irradiated, low-profile, slip-on mop covers fit onto the 180° swivel TMop™ Adapter to effortlessly clean room surfaces, including soft walls, awkward corners, tight spaces and under equipment. Available in a choice of either smooth or textured polyester fabric.
The Micronova Irradiated Slim-T™ Mop Covers are rounded, covered sponges that slip onto the TMop™ Adapter to easily roll down walls and soft walls as well as clean awkward corners, tight spaces and under equipment.
  • Low profile and maneuverable cleanroom T-Mop covers
  • Rounded covered sponges easily roll down walls and soft walls
  • Excellent on all room surfaces and equipment exteriors
  • Easily fits in awkward corners, tight spaces and under equipment
  • Gamma Irradiated for aseptic areas
  • Fabric options include:
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • PolySorb — 100% textured polyester for removing residues and dispersing disinfectant
  • For use with the 180° swivel TMop™ Adapter
  • Available in 10, 12 and 18-inch lengths
  • Holds up to strong disinfectants
  • Autoclavable
Spezifikation
Produkttyp Mop Cover
Farbe Weiß
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Sterilität Steril
Länge (metrisch) 45,7 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 6.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,5 in.
Beständig gegen Chemikalien
Einwegprodukt Nein
Menge 12/Cs.
Pflegeanleitungen Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen
Color-coded No
Material Texturiertes Polyester, Urethanschaum