Learn More
Grant Instruments™ IQ/OQ-Dokumentation
Bietet dem Anwender eine bessere Vergleichbarkeit und Verifizierung seiner Geräte. Die Grant Instruments™ IQ/OQ-Dokumentation vereinfacht Installations- und Wartungsverfahren, reduziert häufige Benutzerfehler und erstellt eine klare Aufzeichnung der Leistung eines Geräts während seiner gesamten Lebensdauer.
238.50 € - 705.00 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15271186
|
Grant Instruments™
IQOQ QBH |
Alle QBH Blockheizungsmodelle |
705.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15211196
|
Grant Instruments™
IQOQ R4 |
Grant R4 Kühlbäder/Umwälzthermostate | N/A | ||||||
15221196
|
Grant Instruments™
IQOQ SAP |
JBA und SBB ungerührte Bäder |
562.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15251196
|
Grant Instruments™
IQOQ SUB AQUA PLUS |
All SUB Aqua Plus Models | N/A | ||||||
15211186
|
Grant Instruments™
IQOQ BTD |
Alle Grant BTD Heizblockmodelle |
248.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15291196
|
Grant Instruments™
IQOQ XUB |
All Grant XUB digitale Ultraschallbäder |
705.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15261186
|
Grant Instruments™
IQOQ QBD |
Alle QBD Blockheizungsmodelle |
705.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15231186
|
Grant Instruments™
IQOQ JBN JBA |
JBN/JBA Bäder |
562.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15241196
|
Grant Instruments™
IQOQ SBB AQUA PLUS |
Alle SBB Aqua Plus Modelle |
562.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15281196
|
Grant Instruments™
IQOQ TX150 |
Grant TX150 Rühr-/Umwälzbad mit Thermostat |
705.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15201206
|
Grant Instruments™
IQOQ XUBA |
All Grant XUBA Analoge Ultraschallbäder |
562.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15102625
|
Grant Instruments™
IQOQ CS200G |
CS200G Rührthermostatisches Bad/Zirkulator | N/A | ||||||
15182615
|
Grant Instruments™
IQOQ CXG |
CXG Rührthermostatisches Bad/Zirkulator | N/A | ||||||
15122615
|
Grant Instruments™
IQOQ T100 |
Grant T100 Rührthermostatisches Bad/Zirkulator |
562.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15142615
|
Grant Instruments™
IQOQ TC120 |
Grant TC120 Rührthermostatisches Bad/Zirkulator |
705.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15162615
|
Grant Instruments™
IQOQ TXF200 |
Grant TXF200 Rühr-/Umwälzbad mit Thermostat |
705.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15410484
|
Grant Instruments™
IQOQ CVP-2 |
Grant CVP-2 PCR-Plattenzentrifuge |
464.28 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15440484
|
Grant Instruments™
IQOQ PHMP-100 |
Grant PHMP-100 Thermoschüttler für Mikrotiterplatten |
238.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15480474
|
Grant Instruments™
IQOQ TS-DW |
Grant TS-DW Deepwell-Mikrotiterplatten-Thermoschüttler |
238.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17628466
|
Grant Instruments™
IQOQ UVT-S-AR |
460.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
- Installationsqualifizierung (IQ): Das Gerät wurde gemäß den Vorgaben des Herstellers geliefert und installiert.
- Funktionsqualifizierung (OQ): Das Gerät funktioniert wie in seinen Spezifikationen angegeben.
- Jedes IQ/OQ-Dokumentationsset ist spezifisch für einzelne Geräte mit Seriennummern und wird in einem einfach anzuwendenden ringgebundenen Format geliefert.
- Es wird empfohlen, die IQ/OQ-Dokumentation zum Zeitpunkt der Bestellung von Grant Scientific-Geräten zu erwerben.