Learn More
Grant Instruments™ IQ/OQ-Dokumentation
Bietet dem Anwender eine bessere Vergleichbarkeit und Verifizierung seiner Geräte. Die Grant Instruments™ IQ/OQ-Dokumentation vereinfacht Installations- und Wartungsverfahren, reduziert häufige Benutzerfehler und erstellt eine klare Aufzeichnung der Leistung eines Geräts während seiner gesamten Lebensdauer.
Marke:  Grant Instruments™ IQOQ CS200G
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15102625
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Installationsqualifizierung (IQ): Das Gerät wurde gemäß den Vorgaben des Herstellers geliefert und installiert.
  • Funktionsqualifizierung (OQ): Das Gerät funktioniert wie in seinen Spezifikationen angegeben.
  • Jedes IQ/OQ-Dokumentationsset ist spezifisch für einzelne Geräte mit Seriennummern und wird in einem einfach anzuwendenden ringgebundenen Format geliefert.
  • Es wird empfohlen, die IQ/OQ-Dokumentation zum Zeitpunkt der Bestellung von Grant Scientific-Geräten zu erwerben.
Spezifikation
Spezifikation
CS200G Rührthermostatisches Bad/Zirkulator
IQ/OQ-Dokumentation