Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ SDS-Lösung, 10 %
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4926448
Click to view available options
Menge:
1 l
4 x 100 mL
Packungsgröße:
1 Liter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11538896
Marke: Invitrogen™ 15553027
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gefiltert und gebrauchsfertig
UltraPure 10 % SDS-Lösung ist eine vorgemischte wässrige Lösung, die 10 % Natriumdodecylsulfat (SDS) enthält. SDS ist ein Proteindenaturierungsmittel, das bei der Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese zur Bestimmung des Molekulargewichts eingesetzt wird.
  • Dient zur Dissoziation von Nukleinsäure-Protein-Komplexen in DNA-Extraktionsprotokollen, zur Unterbrechung von Zellmembranen und zur Vorbereitung von Vorhybridisierungs- und Hybridisierungslösungen
  • Nachhaltige Verpackung
Analyse & Aufreinigung von DNA & RNA, DNA-Extraktion, Genexpressionsanalyse & Genotypisierung, Reagenzien & Zubehör für allgemeine Aufreinigung von genomischer DNA, Aufreinigung von genomischer DNA, Microarray-Analyse, Northern Blotting, Nukleinsäure-Gel-Elektrophorese & -Blotting, Southern Blotting
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Produkttyp SDS-Lösungon
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäure-Gelelektrophorese, Blotting, DNA-Extraktion
Produktlinie UltraPure
Menge 4 x 100 mL
Reagenztyp SDS
Versandbedingung Raumtemperatur