Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern.
Marke:  Thermo Scientific™ 170769
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10274451
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ Zubehör ermöglicht die Weiterentwicklung von Anwendungen, die eher geschlossene Zellkultursysteme erfordern. Minimieren Sie die Notwendigkeit offenen Eingreifens und unterstützen Sie die aseptische Handhabung von Flüssigkeiten in Cell Factory Systemen – von der Befüllung, Inokulation und Zuführung bis in zur Ernte.
Lieferumfang:
  • HDPE-Verbindungsstück
  • Zwei Abdeckkappen
  • Zwei blaue Verschlusskappen
  • Bakterieller Entlüftungsfilter Nr. 4210
  • Schlauchmaterial und Klammer
Sämtliche Artikel sind steril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Startpaket für Cell Factory System
  • HDPE connector
  • Two cover caps
  • Two blue sealing caps
  • No. 4210 bacterial air vent filter
  • Tubing and clamp
All items are sterile.
1
Flach
Cell Factory Systems (All)
1
System Start-Up Kit
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer155872 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number170769
Chargennummer160756 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/12/2024 Catalog Number170769
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Zubehör für Cell Factory™ System > Cell factory system start-up kit
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.