Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green II RNA-Gel-Färbemittel, 10.000 X Konzentrat in DMSO
Zeigt bei Bindung an RNA und niedrigem Hintergrund in Gelen helle Fluoreszenz an. Invitrogen™ SYBR™ Green II RNA Gel-Färbemittel 10.000x Konzentrat in DMSO ist ideal für die Verwendung mit Formaldehyd/Agarose- oder Polyacrylamid-Gelen.
Marke: Invitrogen™ S7568
669.36 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
SYBR Green II RNA-Gel-Färbemittel ist einer der empfindlichsten Farbstoffe, die für den Nachweis von RNA in elektrophoretischen Gelen mit Laserscannern oder Standard-UV-Transilluminatoren bekannt sind. Es ist deutlich empfindlicher als Ethidiumbromid, das am häufigsten verwendete Färbemittel zum Nachweis von Nukleinsäuren in Gelen.
Erhältlich in drei praktischen Verpackungen:
- 500 μl (färbt 50 Mini-Gele)
- 1 ml (färbt 100 Mini-Gele)
- 20 × 50 μl (je 5 Mini-Gele): vermeidet Abfall bei der Verarbeitung von weniger Mini-Gelen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
• Geliefert als 10.000X-Konzentrat in DMSO geliefert Lagerung bei -20 °C vor Licht geschützt in einem Exsikkator. |
|
Fluoreszenz | |
RNA-Gelfärbemittel | |
Raumtemperatur |
In-Gel-Detektion | |
SYBR Green II | |
1 mL | |
RNA |
Sonderangebote
-
Mehr Entdeckung, weniger Kosten
Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.Aktionscode: 24111Gültig bis zum: 2025-03-21
Neues Angebot Jetzt sparen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.