Learn More
Fisherbrand™ 9 mm Short Thread TPX Vial with Integrated Glass Micro-Insert, Silanized
97.36 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Universell kompatibel mit nahezu allen Autosamplern und ermöglichen so die Rationalisierung anderer 1,5 ml-Fläschchen, wie zum Beispiel 11 mm-Fläschchen mit Bördelhals sowie Fläschchen mit 8-425- und 10-425-Gewindehals
- Fläschchen mit integriertem Mikro-Einsatz sind in Braunglas erhältlich
Spezifikation
TopSert | |
11.6 mm | |
0.36 ml | |
Kurzgewinde | |
Konischer integrierter Einsatz | |
0,2 ml | |
32 mm | |
Autosamplerfläschchen | |
Nein |
Bernsteinfarbig | |
TPX | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
<1 μl | |
Flachboden | |
100 | |
ND9 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31