Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Spritzen mit austauschbarer Kanüle für Thermo Scientific™ Geräte
Artikelnummer. 10419054 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 μl
5 μl
10 μl
50 μl
Kanülen-Gauge:
23 G
26s G
26 G
31 G
Länge (metrisch):
42 mm
42 mm
50 mm
57 mm
75 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
AS2000 Autosampler
Agilent GC-Geräte
CTC GC-Geräte
Shimadzu GC-Geräte
Thermo GC
TriPlus RSH Autosampler
Förpackningsstorlek
1 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10419054
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 365D3731
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Spritzen mit abnehmbarer Nadel für eine genaue und reproduzierbare Probenzuführung in GC-Geräte, mit oder ohne Nadel.
Erhalten Sie Haltbarkeit, Klarheit und Genauigkeit bei der Probeneinführung in der Gaschromatographie (GC), um zuverlässige Analyseergebnisse zu erzielen, und zwar immer und immer wieder. Thermo Scientific™ Spritzen mit abnehmbarer Nadel bieten eine genaue und reproduzierbare Probeneinführung mit oder ohne Nadel. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen, Typen und Kompatibilität mit Autosampler-Systemen zur Gaschromatographie. Erhältlich in Standardgröße mit leicht ablesbaren schwarzen und lösungsmittelbeständigen Markierungen.
Haltbarkeit
Das verbesserte Spritzendesign bietet folgende Vorteile:
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Größerer Temperaturbereich
  • Erhöhte Laufruhe
  • Längere Lebensdauer
Klarheit
Die Spritzen sind mit einer übersichtlichen, leicht ablesbaren schwarzen Skala versehen, die eine konsistente Probenabgabe mit manuellen Spritzen und eine einfache Identifizierung der installierten Autosamplerspritzen ermöglicht.
Genauigkeit
Durch das verbesserte Design verfügt die Spritze über weniger Bereiche, in denen die Probe eingeklemmt werden kann und die zu Verschleppungen führen können:
  • Engere Passung zwischen Kolbenspitze und PTFE-Einsatz in der Nullstellung
  • Engere Passung zwischen PTFE-Einsatz und Glaszylinder
  • Verbesserte Kanülenhalterung
Darüber hinaus erhöht die Reduzierung des Klebstoffs im Flüssigkeitspfad die Haltbarkeit und verringert das Risiko von Wechselwirkungen mit dem Klebstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kanülen-Gauge 23 G
Länge (metrisch) 50 mm
Produkttyp GC-Autosamplerspritze, abnehmbare Kanüle
Einwegprodukt Nein
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 50 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC GC-Geräte
Replacement Needle 365RN372
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.