Learn More
Invitrogen™ Flp-In™-3T3 Cell Line
Entwickelt für die schnelle Erzeugung stabiler Zelllinien, die das gewünschte Protein aus dem Flp-In-Expressionsvektor exprimieren
Marke: Invitrogen™ R76107
Beinhaltet: 3 x 106 Zellen werden gefroren in 1 ml 90%igem Gesamtmedium mit 10 % DMSO geliefert.
Beschreibung
- Diese Zellen enthalten eine einzelne stabil integrierte FRT-Stelle an einem transkriptionsaktiven Genomlocus
- Die gezielte Integration des Flp-In-Expressionsvektors gewährleistet eine starke Expression des Gens von Interesse
- Erzeugt durch Transfektion von parentalen Zelllinien mit pFRT/lacZeo und Auswahl stabiler Zeocin™ resistenter Klone
- Flp-In-3T3-Zellen neigen dazu, den CMV-Promotor herunter zu regulieren
Konstitutive Expression, Expression bei Säugetieren, Zelllinien für die Expression bei Säugetieren, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, gezielte Integration
Spezifikation
3 x 106 -Zellen werden eingefroren in 1 ml von 90 % des kompletten Mediums und 10 % DMSO geliefert. Die Zellen müssen in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Zellen bleiben garantiert 6 Monate lang stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden. | |
Maus | |
1 mL |
Flp-In™-3T3 | |
pSec | |
Flp-In™ |