Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Low Range Quantitative DNA Ladder
GREENER_CHOICE
Geeignet für die Schätzung der Größe und Menge doppelsträngiger DNA durch Ethidiumbromid-Visualisierung auf jedem Typ E-Gel™
Marke:  Invitrogen™ 12373031
Artikelnummer. 10246832
  • 261.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Die E-Gel™ quantitative DNA-Leiter für den niedrigen Bereich wird mit 17,5 ng/μl in 8 mmol Tris-HCl (pH 7,5), 1 mmol EDTA, 5 % Glycerin und 0,005 % Orange G geliefert; für 100 Anwendungen
Beschreibung
Beschreibung
Der Größenstandard wird aus einem speziell konstruierten Plasmid gewonnen und besteht aus fünf Fragmenten ohne Überhang und 100 bis 2.000 bp in einem äquimolaren Gemisch. Diese Leiter wird gebrauchsfertig in einem optimierten E-Gel Ladepuffer geliefert. Der Puffer enthält Orange G-Farbstoff, der bei ca. 25 bp aktiv wird. Kompatibel mit E-Gel™, E-Gel™ 48, E-Gel™ 96 Gelen.
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 1 ml E-Gel Quantitative DNA-Leiter für den niedrigen Bereich
• 1 ml 1X E-Gel Probenladepuffer
Lagerung bei Raumtemperatur oder bei 4 °C bis zu 6 Monate .
Längere Lagerung bei -20 °C.
Agarose
Ja
100 bp bis 2000 bp
E-Gel™ Agarosegele
100 applications
Einzeln Chromatographie-gereinigte DNA-Fragmente
0,0175 µg/µl
DNA-Leiter
1 ml
1000 µl
Nachhaltige Verpackung
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2808236 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12373031
Chargennummer2808336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12373031
Chargennummer2830327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12373031
Chargennummer2853021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number12373031
Chargennummer2879026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number12373031
Name des Produkts
Invitrogen™ E-Gel™ Low Range Quantitative DNA Ladder > 100 Anwendungen