Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Carboxylsäure
Carboxygruppen an der Oberfläche ermöglichen die Bildung kovalenter Amidbindungen an Proteine/Peptide über primäre Amino- oder Sulfhydrylgruppen
Marke:  Invitrogen™ 65012
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10503375
  • 750.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Beads haben eine schnelle Bindechemie und eine geringe unspezifische Bindung von Nukleinsäuren. Amino-modifizierte Oligonukleotide, Antikörper oder andere Liganden können einfach an Beads gekuppelt werden. Eine Aktivierung durch Carbodiimid ist erforderlich. Die 1 μm großen Dynabeads MyOne haben eine große Oberfläche, eine hohe Kapazität, eine effiziente magnetische Anziehungskraft und eine langsame Absinkrate während der Inkubation. Die MyOne-Produkte sind maßgeschneidert für automatisierte Protokolle, für die ein hoher Probendurchsatz ausschlaggebend ist. Zur Verwendung mit allen Probentypen geeignet.
  • Eignen sich hervorragend als feste Träger für In-vitro-Diagnose-Assays
  • Erfassen spezifischer DNA/RNA-Sequenzen, Proteine oder anderer Analyte
  • Hohe magnetische Mobilität und geringe Sedimentationsrate
  • Konzentration: 10 mg/ml
Aufreinigung hydrophober/hydrophiler Proteine, Aufreinigung von Proteinen und Peptiden, Isolierung und Analyse von Proteinkomplexen, Herstellung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Protein-Protein-Wechselwirkungen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C).
5 μl
Raumtemperatur
Carbonsäure
10 ml
Carbonsäure
Forschungsqualität
1 μm
Geeignet für hohe Durchsätze
Jeder Probentyp
Dynabeads™, MyOne™
Proteinaufreinigung und -isolation
Beads in Lösung
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3008905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number65012
Chargennummer3041718 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number65012
Chargennummer2922279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number65012
Chargennummer3104997 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number65012
Chargennummer3076431 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number65012
Name des Produkts
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Carboxylsäure > 10 ml
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.